Bottles, square
100 ml, Bottles, square, RD 40, Klar, 46×46×71 mm
Katalog # RIXI9-2200-0100-40
Leverantör: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå till:
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Gänga:RD 40
- Kapacitet:100 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Bottles, square
- Seq:01
- B×D×H:46×46×71 mm