Orders LinkContactUsLinkComponent
Silicone fluids
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, Genomskinlig röd, 10 kg
Katalog # IKAA20003521
Leverantör:   IKA
Silicone fluids
Katalog # IKAA20003521
Leverantör:  IKA
CAS-nummer:  
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, Genomskinlig röd, 10 kg
CAS-nummer:  
Price
8 400,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    10 kg
  • Färg:
    Genomskinlig röd
  • Temperaturområde:
    +20...+200 °C
  • Typ:
    Heating fluid
  • Viskositet:
    50 mm²/s
Specifikationer
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    IKAA20013291