Orders LinkContactUsLinkComponent
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, Klar, 10 kg
  IKAA20003520
 :   IKA
Silicone fluids
  IKAA20003520
 :  IKA
 :  
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, Klar, 10 kg
 :  
7 525,00 kr
1 * 10 kg
  • Förp.:
    10 kg
  • Färg:
    Klar
  • Temperaturområde:
    +20...+200 °C
  • Typ:
    Heating fluid
  • Viskositet:
    50 mm²/s
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • IKAA20013291
    Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    1 * 1 Items