Storage Sacks
Approx. 357 bags/pack, 0,06 mm, 400×600 mm
Katalog # LAMA123
Leverantör: LAMAPLAST
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
LDPE, neutral storage bags.
- With bottom weld
- Can be used for foodstuffs
Dokument
Specifikationer
- Beskrivning:Approx. 357 bags/pack
- Mått:400×600 mm
- Tjocklek:0,06 mm