Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml, 250 mL
Katalog # HACHLZW9500.99
Leverantör:   Hach
Electrolyte solutions
Katalog # HACHLZW9500.99
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
415,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    250 mL
  • Beskrivning:
    Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Specifikationer