Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Insert Boxes
Storage Insert Boxes
Gul, 54×108×23 mm, PS
Katalog # HUEN620200
Leverantör:   hünersdorff GmbH
Storage Insert Boxes
Katalog # HUEN620200
Leverantör:  hünersdorff GmbH
Storage Insert Boxes
Storage Insert Boxes
Gul, 54×108×23 mm, PS
Price
13,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Insert boxes made of tough polystyrene (PS) for order in drawers, tool cupboards, storage cabinets and small parts boxes.
  • Colours suitable for foods
  • Suitable for assortment boxes and small parts cases
Ordering information: Transparent lids are available separately.
Specifikationer
  • Färg:
    Gul
  • Material:
    PS
  • Seq:
    03
  • B×D×H:
    54×108×23 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid for insert box, PS, 324×108 mm
    Lid for insert box, PS, 324×108 mm
    HUEN253000
    Klar
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid for insert box, PS, 216×108 mm
    Lid for insert box, PS, 216×108 mm
    HUEN252900
    Klar
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items - 250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid for insert box, PS, 162×108 mm
    Lid for insert box, PS, 162×108 mm
    HUEN252800
    Klar
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 25,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid for insert box, PS, 108×108 mm
    Lid for insert box, PS, 108×108 mm
    HUEN252700
    Klar
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 22,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid for insert box, PS, 108×54 mm
    Lid for insert box, PS, 108×54 mm
    HUEN252600
    Klar
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 18,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid for insert box, PS, 54×54 mm
    Lid for insert box, PS, 54×54 mm
    HUEN252500
    Klar
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 14,00 kr