Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Long, 6 ml, 48 µl, 230 mm, -, 400/inner pack, 2400/carton
Katalog # GREI702370_2400
Leverantör:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Katalog # GREI702370_2400
Leverantör:  Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Long, 6 ml, 48 µl, 230 mm, -, 400/inner pack, 2400/carton
Price
5 825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2.400 Items
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Specifikationer
  • Förp.:
    400/inner pack, 2400/carton
  • Steril:
    -
  • Kapacitet:
    6 ml
  • Beskrivning:
    Long
  • Längd:
    230 mm
  • Seq:
    16
  • Droppvolym:
    48 µl