Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
BUFFER PH 7.01 1 * 1.000 mL
Katalog # KNICCS-P0700/1000
Leverantör:
KNICK
Expandera bilden
BUFFER PH 7.01 1 * 1.000 mL
Katalog # KNICCS-P0700/1000
Leverantör:
KNICK