Provrör
5 ml, 75 mm, 13 mm, PS, Cylindrical
Catalog # 212-0684
Supplier: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
- PS: God temperaturtålighet. PP: Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbart
- PS: God kemikalieresistens. PP: Mycket god kemikalieresistens
- Tåligt, prisvärt
Universalrör för många olika applikationer.
Documents
Specifikationer
- Ø utv.:13 mm
- Typ:Cylindrical
- Kapacitet:5 ml
- Längd:75 mm
- Material:PS
- Seq:05