Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogenlampor
Halogenlampor
Kvartshalogenlampa, 12 V, 100 W
Katalog # 630-2568
Leverantör:   MOTIC
Halogenlampor
Katalog # 630-2568
Leverantör:  MOTIC
Halogenlampor
Halogenlampor
Kvartshalogenlampa, 12 V, 100 W
Price
230,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Kvartshalogenlampa
  • Seq:
    05
  • Effekt (W):
    100 W
  • Spänning:
    12 V