Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
−100...+50 °C, 1,0 °C, 530 mm, Red, Total
Katalog # SCNL64336
Leverantör:   Ludwig Schneider
Precision thermometers
Katalog # SCNL64336
Leverantör:  Ludwig Schneider
Precision thermometers
Precision thermometers
−100...+50 °C, 1,0 °C, 530 mm, Red, Total
Price
595,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Precision thermometer, round, white back capillary form, red filling, stem type.
  • With permanent graduation and lettering
  • With serial number and certificate (conformance and accuracy)
Förpackning: Single packed in plastic square shucks.
Specifikationer
  • Nedsänkning:
    Total
  • Längd:
    530 mm
  • Seq:
    02
  • Indelning:
    1,0 °C
  • Fyllning:
    Red
  • Mätområde:
    −100...+50 °C