Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, individually wrapped, 66 mm, Klar, Röd, 39,3/44,2 mm, sterile
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Documents
Specifikationer
- Version:sterile
- Kapacitet:60 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Sample container, individually wrapped
- Höjd:66 mm
- Seq:03
- Lock, färg:Röd
- Övre diam/ nedre diam:39,3/44,2 mm