Orders LinkContactUsLinkComponent
Label printer, BMP™41
Label printer, BMP™41
Label printer BMP™41, EU-plug, 24,40 mm, 150×90×290 mm, 1,3 kg
Katalog # BRDY133254
Leverantör:   Brady
Label printer, BMP™41
Katalog # BRDY133254
Leverantör:  Brady
Label printer, BMP™41
Label printer, BMP™41
Label printer BMP™41, EU-plug, 24,40 mm, 150×90×290 mm, 1,3 kg
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The BMP™41 portable label printer creates die-cut or continuous labels anywhere and at anytime. It can produce up to 25 mm wide labels which can be used as multi area labels mostly on labelling datacom, wires, cables and audio/visual equipments.
Leveransinformation: Supplied with nickel battery, MC1-1000-595-WT-BK cartridge, USB cable, AC adapter, power cord, product CD, brady printer drivers CD and quick start guide.
Specifikationer
  • Utskriftsbrädd:
    24,40 mm
  • Vikt:
    1,3 kg
  • Beskrivning:
    Label printer BMP™41, EU-plug
  • Seq:
    01
  • B×D×H:
    150×90×290 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Quick charger US for M410 label printer, black, 114,30W×69,85H×101,60D mm
    Quick charger US for M410 label printer, black, 114,30W×69,85H×101,60D mm
    BRDY176994
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 025,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Rechargeable NiMH battery for M410, BMP41 and BMP61 label printers, grey, 56,90W×109,98×25,00D mm
    Rechargeable NiMH battery for M410, BMP41 and BMP61 label printers, grey, 56,90W×109,98×25,00D mm
    BRDY176993
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mm
    AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mm
    BRDY176990
    BMP41; M410; BMP51; BMP53; M510; BMP61; M610; M611
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 825,00 kr