Vials
Vials, cap bundle, LP, 2,00 ml, Klar, Ja
Katalog # HEWL5190-6100
Leverantör: AGILENT HEWLETT PACKARD
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Med lock:Ja
- Kapacitet:2,00 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Vials, cap bundle, LP
- Seq:11