Orders LinkContactUsLinkComponent
Bouffant caps, PP
Bouffant caps, PP
Grön, 530 mm
Katalog # 113-9224
Bouffant caps, PP
Katalog # 113-9224
Bouffant caps, PP
Bouffant caps, PP
Grön, 530 mm
Pris
2 000,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 2.000 Items
Produktdetaljer och dokument
Disposable bouffant caps made from non woven PP. Ideal for use in non hazardous environments.
  • Single elastic band
  • Latex-free
  • Soft and comfortable
Weight: 16 to 23 g/m²
Förpackning: 100 pieces per polybag. 2000 pieces per carton.
Specifikationer
  • Ø:
    530 mm
  • Färg:
    Grön
  • Cat. No.:
    113-9224
  • Outfit applikationer:
    Medical|Clinical