Orders LinkContactUsLinkComponent
Anisomycin
Glass bottle for solids, 10 mg
Katalog # CAYM11308-10
Leverantör:   Cayman Chemical
Anisomycin
Katalog # CAYM11308-10
Leverantör:  Cayman Chemical
CAS-nummer:  22862-76-6
Anisomycin
Glass bottle for solids, 10 mg
CAS-nummer:  22862-76-6
Price
995,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 mg
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
  • CAS-nummer:22862-76-6
  • Formel:C₁₄H₁₉NO₄
  • MDL-nummer:MFCD00077650
  • Molecular Weight:265.31 g/mol
  • EINECS:245-269-7
  • FN:3462
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    10 mg
Specifikationer