Orders LinkContactUsLinkComponent
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Compact system for determining the essential oil content, includes base frame, heating devices, brackets, coolant hoses, glass apparatus and 500 ml flask, KOL
  BEHRB00217736
 :   BEHR
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
  BEHRB00217736
 :  BEHR
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Compact system for determining the essential oil content, includes base frame, heating devices, brackets, coolant hoses, glass apparatus and 500 ml flask, KOL
1 * 1 Items
Kompletta uppsättningar av utrustning för beredning och destillation för vanliga analyser av fasta och vattenhaltiga prover.
  • Enkel och bekväm att använda. Apparaten levereras färdigmonterad på stativ med förinstallerade slanganslutningar, och du slipper tidsödande montering
  • Utrymmesbesparande, då apparaten är monterad på en kompakt basplatta på 23×27 cm
  • Analytisk tillförlitlighet: Alla komponenter följer officiella analytiska procedurer och säkerhetsstandarder
  • Beskrivning:
    Compact system for determining the essential oil content, includes base frame, heating devices, brackets, coolant hoses, glass apparatus and 500 ml flask
  • Seq:
    07
  • Typ:
    KOL
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • BEHRB00602350
    RIP 6, for 6 extraction sleeves up to ø 38 mm
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivning
  • BEHRB00645358
    WD 30 Monitoring unit with two flow sensors and solenoid valve, as well as cables to connect it to the controller (1.5 m)
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivning
  • 705-0020
    Återloppskondensator för 30 ml extraktor
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivning
    Typ
  • 705-0022
    Extraktionshylsor till 100 ml soxhlet-extraktor EZ 100
    EX HS 30
    1 * 25 Items
  •  
    Beskrivning
  • BEHRB00602349
    RIP 4, for 4 extraction sleeves up to ø 38 mm
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivning
  • BEHRB00218478
    Reaction flasks, with three necks, 250 ml
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivning
  • BEHRB00218479
    Reaction flasks, with three necks, 500 ml
    1 * 1 Items