Orders LinkContactUsLinkComponent
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Kompakt system för ett prov för separation vid bestämning av lättillgänglig cyanid. Inkl. stativ, värmemantel, luftflödesmätare, slangar och glasdelar., KLFC
Katalog # 705-0005
Leverantör:   BEHR
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Katalog # 705-0005
Leverantör:  BEHR
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Destillations- och separationsutrustning, behrotest® Kompact
Kompakt system för ett prov för separation vid bestämning av lättillgänglig cyanid. Inkl. stativ, värmemantel, luftflödesmätare, slangar och glasdelar., KLFC
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Kompletta uppsättningar av utrustning för beredning och destillation för vanliga analyser av fasta och vattenhaltiga prover.
  • Enkel och bekväm att använda. Apparaten levereras färdigmonterad på stativ med förinstallerade slanganslutningar, och du slipper tidsödande montering
  • Utrymmesbesparande, då apparaten är monterad på en kompakt basplatta på 23×27 cm
  • Analytisk tillförlitlighet: Alla komponenter följer officiella analytiska procedurer och säkerhetsstandarder
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Kompakt system för ett prov för separation vid bestämning av lättillgänglig cyanid. Inkl. stativ, värmemantel, luftflödesmätare, slangar och glasdelar.
  • Seq:
    04
  • Typ:
    KLFC
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • RIP 6, for 6 extraction sleeves up to ø 38 mm
    RIP 6, for 6 extraction sleeves up to ø 38 mm
    BEHRB00602350
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • WD 30 Monitoring unit with two flow sensors and solenoid valve, as well as cables to connect it to the controller (1.5 m)
    WD 30 Monitoring unit with two flow sensors and solenoid valve, as well as cables to connect it to the controller (1.5 m)
    BEHRB00645358
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Återloppskondensator för 30 ml extraktor
    Återloppskondensator för 30 ml extraktor
    705-0020
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • Extraktionshylsor till 100 ml soxhlet-extraktor EZ 100
    Extraktionshylsor till 100 ml soxhlet-extraktor EZ 100
    705-0022
    EX HS 30
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • RIP 4, for 4 extraction sleeves up to ø 38 mm
    RIP 4, for 4 extraction sleeves up to ø 38 mm
    BEHRB00602349
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Reaction flasks, with three necks, 250 ml
    Reaction flasks, with three necks, 250 ml
    BEHRB00218478
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Reaction flasks, with three necks, 500 ml
    Reaction flasks, with three necks, 500 ml
    BEHRB00218479