Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 8
Katalog # SIMEVF2198
Leverantör:   Industrial Physics
Viscosity flow cups
Katalog # SIMEVF2198
Leverantör:  Industrial Physics
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 8
Price
2 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: AFNOR
Documents
Specifikationer
  • Modell:
    8
  • Beskrivning:
    Viscosity flow cup
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    SIMEVF2068
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 8 375,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Trebent stativ (260 mm)
    Trebent stativ (260 mm)
    769-1150
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 395,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 125,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 175,00 kr