Kryobox, Nalgene®
With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included), Cryobank, Vit, 133×133×52 mm
Katalog # 479-2505
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Price
537,00 kr
Gäller till kl 30/06/2026
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
Produktdetaljer och dokument
Vit PC.
- Lämplig för mekanisk frys eller ångfas lagring av flytande kväve
- Flaska typ: Cryobank-rör
Med genomskinligt lock för förvaring av kryorör och behållare av olika storlek i lagringsutrymmen, kylskåp och mekaniska frysar (−196 till +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
Specifikationer
- För:Cryobank
- B×D×H, utv:133×133×52 mm
- Färg:Vit
- Beskrivning:With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included)
- Seq:02
- Cat. No.:479-2505
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact