Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrod, med cylindermembran och PT1000, H 7381-T1000 VP, 2 - 13, −5...+80 °C, Glas, Gel, Keramiskt, 12×120 mm, VP-Kabelanslutning
Katalog # SCOI285090155
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Anslutning:VP-Kabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 7381-T1000 VP
- Beskrivning:pH-kombinationselektrod, med cylindermembran och PT1000
- Material:Glas
- Seq:11
- Diafragma:Keramiskt
- Elektrolyt:Gel
- Temp:−5...+80 °C
- pH:2 - 13