Mob caps, PP
Röd, 520 mm
Katalog # 113-9197
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Disposable mob caps made of PP. Ideal for use in non critical environments.
- With single latex-free elastic band
- Available in different colours
Weight: 10 to 12 g/m²
Förpackning: 100 pieces per polybag bag and 1000 pieces per carton.
Dokument
CoC VWR Mob caps, PP.pdf
Försäkran om överensstämmelse
Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Ytterligare produktinformation
Specifikationer
- Ø:520 mm
- Färg:Röd
- Seq:04
- Cat. No.:113-9197
- Outfit applikationer:General Purpose