Orders LinkContactUsLinkComponent
Mob caps, PP
Grön, 520 mm
Katalog # 113-9196
Leverantör:   VWR Collection
Mob caps, PP
Katalog # 113-9196
Leverantör:  VWR Collection
Mob caps, PP
Mob caps, PP
Grön, 520 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
Disposable mob caps made of PP. Ideal for use in non critical environments.
  • With single latex-free elastic band
  • Available in different colours
Weight: 10 to 12 g/m²
 : 100 pieces per polybag bag and 1000 pieces per carton.
Specifikationer
  • Ø:
    520 mm
  • Färg:
    Grön
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    113-9196
  • Outfit applikationer:
    General Purpose