Orders LinkContactUsLinkComponent
Bouffant caps
Bouffant caps
Röd, 520 mm
Katalog # 113-9213
Leverantör:   VWR Collection
Bouffant caps
Katalog # 113-9213
Leverantör:  VWR Collection
Bouffant caps
Bouffant caps
Röd, 520 mm
Price
455,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
These disposable caps made of PP are ideal for use in non critical environments with high hygiene standards.
  • Lightweight fabric
  • Latex-free elastic band
  • Available in different colours and sizes
Weight: 10 to 12 g/m²
Förpackning: 100 pieces per double polybag; 1000 pieces per carton.
Specifikationer
  • Ø:
    520 mm
  • Färg:
    Röd
  • Cat. No.:
    113-9213
  • Outfit applikationer:
    General Purpose