Orders LinkContactUsLinkComponent
Bouffant caps
Bouffant caps
Blå, 580 mm
Katalog # 113-9215
Leverantör:   VWR Collection
Bouffant caps
Katalog # 113-9215
Leverantör:  VWR Collection
Bouffant caps
Bouffant caps
Blå, 580 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
These disposable caps made of PP are ideal for use in non critical environments with high hygiene standards.
  • Lightweight fabric
  • Latex-free elastic band
  • Available in different colours and sizes
Weight: 10 to 12 g/m²
 : 100 pieces per double polybag; 1000 pieces per carton.
Specifikationer
  • Ø:
    580 mm
  • Färg:
    Blå
  • Cat. No.:
    113-9215
  • Outfit applikationer:
    General Purpose