Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Beam splitter, enables the incident beam to be divided into two emergent beams of identical light intensity, variable angle of emergent beam
Katalog # DIDAPOD060210
Leverantör:   DIDALAB
Optical components for optical bench
Katalog # DIDAPOD060210
Leverantör:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Beam splitter, enables the incident beam to be divided into two emergent beams of identical light intensity, variable angle of emergent beam
Price
1 500,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Beam splitter, enables the incident beam to be divided into two emergent beams of identical light intensity, variable angle of emergent beam
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Permanent frame, Ø 40 mm
    Permanent frame, Ø 40 mm
    DIDAPOD010095
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Simple lens holder, Ø 40 mm
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    DIDAPOD010110
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    DIDAPOD010080
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 825,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lens holder, Ø 40/42 mm
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    DIDAPOD010090
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lens holder, Ø 80 mm
    Lens holder, Ø 80 mm
    DIDAPOD060130
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 660,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    DIDAPOD002192
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 375,00 kr