Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Fresnel mirrors, one mirror is fixed, the other one has a tilting adjustment device, mirror size 45×40 mm
Katalog # DIDAPOD013020
Leverantör:   DIDALAB
Optical components for optical bench
Katalog # DIDAPOD013020
Leverantör:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Fresnel mirrors, one mirror is fixed, the other one has a tilting adjustment device, mirror size 45×40 mm
Price
1 500,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Fresnel mirrors, one mirror is fixed, the other one has a tilting adjustment device, mirror size 45×40 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Permanent frame, Ø 40 mm
    Permanent frame, Ø 40 mm
    DIDAPOD010095
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Simple lens holder, Ø 40 mm
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    DIDAPOD010110
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    DIDAPOD010080
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 825,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lens holder, Ø 40/42 mm
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    DIDAPOD010090
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lens holder, Ø 80 mm
    Lens holder, Ø 80 mm
    DIDAPOD060130
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 660,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    DIDAPOD002192
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 375,00 kr