Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Young's slits on a glass plate (Ø 40 mm), 3 double slits with distance between slits 200, 400, 500 µm
Katalog # DIDAPOD066710
Leverantör:   DIDALAB
Optical components for optical bench
Katalog # DIDAPOD066710
Leverantör:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Young's slits on a glass plate (Ø 40 mm), 3 double slits with distance between slits 200, 400, 500 µm
Price
405,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Young's slits on a glass plate (Ø 40 mm), 3 double slits with distance between slits 200, 400, 500 µm
  • Cat. No.:
    DIDAPOD066710
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Permanent frame, Ø 40 mm
    Permanent frame, Ø 40 mm
    DIDAPOD010095
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Simple lens holder, Ø 40 mm
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    DIDAPOD010110
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    DIDAPOD010080
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 825,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lens holder, Ø 40/42 mm
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    DIDAPOD010090
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lens holder, Ø 80 mm
    Lens holder, Ø 80 mm
    DIDAPOD060130
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 660,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    DIDAPOD002192
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 375,00 kr