Orders LinkContactUsLinkComponent
Moppar, MicroMop™
Moppar, MicroMop™
MicroMop® handle, Fibreglass, 1524 mm
Katalog # MICRMHC-1
Leverantör:   MICRONOVA
Moppar, MicroMop™
Katalog # MICRMHC-1
Leverantör:  MICRONOVA
Moppar, MicroMop™
Moppar, MicroMop™
MicroMop® handle, Fibreglass, 1524 mm
Price
805,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
MicroMop™ är idealisk för snabb och effektiv rengöring av stora ytområden. Lämplig för kretskortstillverkning, elektronik-, läkemdels-, och bioteknologiapplikationer. Alla mopphuvuden sätts fast på universalhandtag i rostfritt stål med de orange snabbadaptrarna i polypropylen. För mindre kritiska applikationer, välj glasfiber/polypropylen-handtag med tillhörande adapter.
  • Nästan luddfri, snabbtorkande PVA är idealisk för högteknologiska applikationer. Kan tvättas
  • Polyester har en bra uppsugande förmåga, kan autoklaveras och användas med starka desinfektionsmedel
  • Lite™ är en tålig latex/rayon-blandning för kontrollerade miljöer och renrums supportområden; mopphuvud kan autoklaveras för medicinska och sterila applikationer
Ordering information: Alla komponenter måste beställas separat.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    MicroMop® handle, Fibreglass
  • Längd:
    1524 mm
  • Seq:
    11
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    129-0170
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 750,00 kr