Orders LinkContactUsLinkComponent
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack, Blå, Microfibre
Katalog # MICRJZMZCRMS-10
   Waste Reducing
Leverantör:   MICRONOVA
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Katalog # MICRJZMZCRMS-10
Leverantör:  MICRONOVA
   Waste Reducing
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack, Blå, Microfibre
Price
410,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
A highly absorbent mop that combines the cleaning efficiency of microfibre with the ease of a looped string mop. The tufted strands are comprised of polyester and nylon filaments, designed to pick up liquids and tiny particles in controlled and critical environments.
  • Highly absorbent and low-linting
  • Polyester and nylon tufted microfibre tubes
  • Picks up tiny particles where cotton fibres just roll over
  • White microfibre option includes an additional scrubbing band
  • Use with MH-1 handle or QDMH-1 MicroMop adapter with SSU series handles
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
The M-Zone™ MegaSorb™ Microfibre String Mop features distinctive microfiber tubes with tufted strands made of polyester and nylon filaments, 30 times smaller than cotton fibres, that work to pick up tiny particles.
Specifikationer
  • Färg:
    Blå
  • Beskrivning:
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack
  • Material:
    Microfibre
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    MICRJZMZCRMS-10
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • MicroMop® handle, Fibreglass
    MicroMop® handle, Fibreglass
    MICRMHC-1
    1524 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 805,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    129-0170
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Skaft, teleskopiskt, rostfritt stål
    Skaft, teleskopiskt, rostfritt stål
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Rostfritt stål 304
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 975,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • MicroMop® skaft, glasfiber-/PP, längd 1626 mm
    MicroMop® skaft, glasfiber-/PP, längd 1626 mm
    129-0165
    1626 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 950,00 kr