Orders LinkContactUsLinkComponent
Moppar, LoopMop™
LoopMop™, irradiated
Catalog # MICRMZLM5-12IR
   Waste Reducing
Supplier:   MICRONOVA
Moppar, LoopMop™
Catalog # MICRMZLM5-12IR
Supplier:  MICRONOVA
   Waste Reducing
Moppar, LoopMop™
Moppar, LoopMop™
LoopMop™, irradiated
Price
20 500,00 kr
Log in for availability
1 * 24 Items
Product Details & Documents
Knuten polyestermopp för att applicera desinfektionsmedel på farmacevtiska, aseptiska processer och medicinska anordningar. Absorbent nog att rengöra en torr yta men lämnar tillräckligt med fuktighet för desinfektionsmedel som kräver en längre torkningstid. Mopphuvudena kan användas direkt med fiberglas-/polypropenhandtaget eller fäst vid universalhandtaget via den snabb-bortkopplingsbara adaptern.
  • Kan tvättas eller autoklaveras
  • Lågluddande
  • Inga vassa kanter
 : Alla komponenter måste beställas separat.
Specifications
  • Beskrivning:
    LoopMop™, irradiated
  • Cat. No.:
    MICRMZLM5-12IR
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Längd
    Material
    Availability
    Price
  • 129-0551
    Skaft, teleskopiskt, rostfritt stål
    965 - 1829 mm
    Rostfritt stål 304
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 3 975,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Längd
    Material
    Availability
    Price
  • 129-0062
    Skaft, standard, rostfritt stål
    155 cm
    Glasfiber
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1 825,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Längd
    Material
    Availability
    Price
  • 129-0176
    Skaft, standard, rostfritt stål, längd 1295 mm
    1295 cm
    Rostfritt stål 304
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1 775,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • 129-0170
    MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1 750,00 kr