Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
[EN]GAS40H2S 100 CO 2.5%CH4 15%O2 N2 58L 1 * 1 Items
Katalog # BWTE4GA15X25W40H10
Leverantör:
BW TECHNOLOGIES
Expandera bilden
[EN]GAS40H2S 100 CO 2.5%CH4 15%O2 N2 58L 1 * 1 Items
Katalog # BWTE4GA15X25W40H10
Leverantör:
BW TECHNOLOGIES