Orders LinkContactUsLinkComponent
Hink
Hink
Vit, 5 L, 250 mm, 240 mm
Katalog # VITL96093
Leverantör:   VITLAB
Hink
Katalog # VITL96093
Leverantör:  VITLAB
Hink
Hink
Vit, 5 L, 250 mm, 240 mm
Price
425,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
HDPE, vit.
  • God kemikalieresistens och temperaturtålighet
  • Med literskala
  • Utan pip
För industri- och laboratorieapplikationer. Med handtag och tättslutande, genomskinligt lock.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    5 L
  • Färg:
    Vit
  • Höjd:
    240 mm
  • Seq:
    03
  • Ø utv.:
    250 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid, PP, for 10 l bucket
    Lid, PP, for 10 l bucket
    216-1505
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 105,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lid, PP, for 5 l bucket
    Lid, PP, for 5 l bucket
    216-1504
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 92,00 kr