Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
10×10, Cryotubes 1,2 - 2 ml, Röd, 132×132×52 mm
Katalog # RATI5150013
Leverantör:   RATIOLAB
Cryoboxes
Katalog # RATI5150013
Leverantör:  RATIOLAB
Cryoboxes
10×10, Cryotubes 1,2 - 2 ml, Röd, 132×132×52 mm
Pris
905,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
PC, coloured, with clear lid.
  • Temperature-resistant from −190 to 121 °C
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • By stacking corners the boxes are suitable for safe transport
With slip lid and variable grid insert.
Specifikationer
  • Fack:
    10×10
  • För:
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
  • B×D×H, utv:
    132×132×52 mm
  • Färg:
    Röd
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.