Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
9×9, Cryotubes 1,2 - 2 ml, Grön, 132×132×52 mm
Katalog # RATI5150002
Leverantör:   RATIOLAB
Cryoboxes
Katalog # RATI5150002
Leverantör:  RATIOLAB
Cryoboxes
9×9, Cryotubes 1,2 - 2 ml, Grön, 132×132×52 mm
Price
895,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
PC, coloured, with clear lid.
  • Temperature-resistant from −190 to 121 °C
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • By stacking corners the boxes are suitable for safe transport
With slip lid and variable grid insert.
Specifikationer
  • Fack:
    9×9
  • För:
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
  • B×D×H, utv:
    132×132×52 mm
  • Färg:
    Grön