Frökontrollpapper, Munktell
37/N, 580×580 mm
Katalog # BINZ213030
Leverantör: Ahlstrom
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Frökontrollpapper används av testinstitut och andra som testar fröers groddningskapacitet och utför hälsotester t.ex. Jacobsen (Copenhagen tank-systemet) på papper samt osmotiska tester.
Specifikationer
- Kvalitet:37/N
- Seq:02
- Storlek:580×580 mm
- Cat. No.:BINZ213030
- Klass:37/N
- Vikt:135 g/m²
- Kapillär stigning:-
- Askinnehåll:-