Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
di-Natriumhydrogen fosfat vattenlösning, 7,00, ±0,02, Fosfat, Plastic bottle, 100 mL
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- pH bufferttyp:Fosfat
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:di-Natriumhydrogen fosfat vattenlösning
- pH noggrannhet:±0,02
- pH-värde:7,00
- Cat. No.:ACRO258591000
- Utseende:Clear colourless solution
- Koncentration:3.54 g potassium dihydrogen phosphate and 14.7 g i-sodium hydrogen phosphate per litre