Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
10,00, ±0,01, Blå, 25 °C, 5 L
Katalog # REGE510025C
Leverantör:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Katalog # REGE510025C
Leverantör:  REAGECON
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, colour coded
10,00, ±0,01, Blå, 25 °C, 5 L
CAS-nummer:  
Price
1 975,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 L
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
 : Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    5 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Färg:
    Blå
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • pH-värde:
    10,00
Specifikationer