Pallflex®-filter
Tissuquartz™, 150 mm
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Mångsidiga filter som är unikt lämpade för ett brett utbud av luftövervakningstillämpningar.
- Can be used for high temperature applications
- Ideal for diesel and other emissions testing, required by environmental regulatory agencies
Tissuquartz™: Ren kvarts, inget bindemedel. Aerosolretention: 99,9%
Fiberfilm™: Värmetåliga borosilikatglasfiberfilter täckta med fluorkarbon (TFE). Aerosolretention: 96,4%
Emfab™: Glasfiberfilter av borosilikatglas som förstärkts med vävd glasduk och bundits med PTFE. Aerosolretention: 99,95%
* non heat treated
Dokument
Specifikationer
- Kvalitet:Tissuquartz™
- Storlek:150 mm
- Luftflöde:73 l/min/cm² (0,7 bar)
- Cat. No.:PALLXQ250ETDS0150
- Klass:Tissuquartz™
- Vikt:5,8 mg/cm²
- Vattenflödeshastighet:220 l/min/cm² (0,35 bar)
- Tjocklek:432 µm
- Max. temperature:1093 °C