Skyddsglasögon, Squale
Welding, anti-scratch, Grå, Shade 5 PC
Katalog # BOLESQUWPCC5
Leverantör: Bollé Safety
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Cover glasses (OTG) give excellent protection for wearers of prescription eyewear. Supplied with adjustable cord.
- Justerbara skalmar
- Formgjuten lins, ögonbrynsskydd och sidoskydd
- Indirekt ventilation
Vikt: 43 g
: EN 166, EN 170
Specifikationer
- Typ:Welding, anti-scratch
- Färg:Grå
- Lins:Shade 5 PC