Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glass bottle, 250 ml
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Katalog # J63560.AK
CAS-nummer:
Gå till:
Discontinued
Produkten har utgått. Men vi hittade liknande alternativa produkter.
Alternativ
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 ml
- Beskrivning:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)