Orders LinkContactUsLinkComponent
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X), 1 L
Katalog # J63303.K2
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
IEF Anode buffer (50X)
Katalog # J63303.K2
CAS-nummer:  
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X), 1 L
CAS-nummer:  
Price
985,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Produktdetaljer och dokument
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD03846400
Applications: For isoelectric focusing (IEF)
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1 L
  • Beskrivning:
    IEF Anode buffer (50X)
  • Cat. No.:
    J63303.K2
  • Förvaringstemperatur:
    2°C to 8°C
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Utseende:
    Colourless
  • MDL No.:
    MFCD03846400