Orders LinkContactUsLinkComponent
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0, 250 mL
Katalog # J63863.AK
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Katalog # J63863.AK
CAS-nummer:  
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
1 400,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    250 mL
  • Beskrivning:
    Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0
  • Cat. No.:
    J63863.AK
  • CAS-nr:
    150-90-3
  • Odour/scent:
    Odourless
  • Förvaringstemperatur:
    2°C to 8°C
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Utseende:
    Colourless
  • MDL No.:
    MFCD00002789