Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffers, PIPES, 0,5 M solutions
Buffers, PIPES, 0,5 M solutions
PIPES buffer solution, 0,5 mol/L, 8,0, Glass bottle, 100 mL
Katalog # J61406.AE
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Buffers, PIPES, 0,5 M solutions
Katalog # J61406.AE
CAS-nummer:  
Buffers, PIPES, 0,5 M solutions
Buffers, PIPES, 0,5 M solutions
PIPES buffer solution, 0,5 mol/L, 8,0, Glass bottle, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
1 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Liquid
CAS No.: 5625-37-6
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00006159
Varning: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    0,5 mol/L
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Beskrivning:
    PIPES buffer solution
  • pH-värde:
    8,0
  • Cat. No.:
    J61406.AE
  • CAS-nr:
    5625-37-6
  • Förvaringstemperatur:
    2°C to 8°C
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Utseende:
    Colourless
  • MDL No.:
    MFCD00006159
Specifikationer