TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
TES buffer solution, 0,2 M, 7,5, 100 mL
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Koncentration:0,2 M
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:TES buffer solution
- pH-värde:7,5
- Cat. No.:J61350.AE
- CAS-nr:70331-82-7
- Fysikalisk form:Liquid
- MDL No.:MFCD00065482