Orders LinkContactUsLinkComponent
EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS buffer solution, 0,2 mol/L, 8,0, Glass bottle, 250 mL
Katalog # J61296.AK
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
EPPS, 0,2 M buffer solutions
Katalog # J61296.AK
CAS-nummer:  
EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS buffer solution, 0,2 mol/L, 8,0, Glass bottle, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
2 900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 16052-06-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00006160
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    0,2 mol/L
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    250 mL
  • Beskrivning:
    EPPS buffer solution
  • pH-värde:
    8,0
  • Cat. No.:
    J61296.AK
  • CAS-nr:
    16052-06-5
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00006160
Specifikationer