Orders LinkContactUsLinkComponent
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate buffer solution, 0,2 M, 6,5, 250 mL
Katalog # J62078.AK
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Katalog # J62078.AK
CAS-nummer:  
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate buffer solution, 0,2 M, 6,5, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
1 175,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 mL
Produktdetaljer och dokument
CAS No.: 150-90-3
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002789
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    0,2 M
  • Förp.:
    250 mL
  • Beskrivning:
    Succinate buffer solution
  • pH-värde:
    6,5
  • Cat. No.:
    J62078.AK
  • CAS-nr:
    150-90-3
  • Odour/scent:
    Odourless
  • Förvaringstemperatur:
    2°C to 8°C
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Utseende:
    Colourless
  • MDL No.:
    MFCD00002789