Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 4,4, 1 L
Katalog # J60467.K2
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Katalog # J60467.K2
CAS-nummer:  
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 4,4, 1 L
CAS-nummer:  
Price
2 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Produktdetaljer och dokument
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    0,2 M
  • Förp.:
    1 L
  • Beskrivning:
    Phosphate buffer soln
  • pH-värde:
    4,4
  • Cat. No.:
    J60467.K2
  • CAS-nr:
    7558-80-7
  • Förvaringstemperatur:
    2°C to 8°C
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00003527