HEPES, 0.5 M buffer solutions
HEPES buffer solution, 0,5 M, 6,5, Glass bottle, 250 mL
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
Dokument
Specifikationer
Specifikationer
- Koncentration:0,5 M
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 mL
- Beskrivning:HEPES buffer solution
- pH-värde:6,5
- Cat. No.:J60463.AK
- CAS-nr:7365-45-9
- Fysikalisk form:Liquid
- MDL No.:MFCD00006158
Specifikationer
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.