Orders LinkContactUsLinkComponent
GTE buffer
GTE buffer
100 mL
Katalog # J62597.AE
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
GTE buffer
Katalog # J62597.AE
CAS-nummer:  
GTE buffer
GTE buffer
100 mL
CAS-nummer:  
Pris
kr820.00
Log in för tillgänglighet
1 * 100 mL
Produktdetaljer och dokument
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For miniprep and DNA purification
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    100 mL
  • Cat. No.:
    J62597.AE
  • Förvaringstemperatur:
    2°C to 8°C
  • Fysikalisk form:
    Liquid
Specifikationer